Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital stopwatch, Profil
Digital stopwatch, Profil
Digital calibratable stopwatch, Profil 1, Černá, 82×61×28 mm
Katalogové číslo 609-1243
Dodavatel:   HANHART
Digital stopwatch, Profil
Katalogové číslo 609-1243
Dodavatel:  HANHART
Digital stopwatch, Profil
Digital stopwatch, Profil
Digital calibratable stopwatch, Profil 1, Černá, 82×61×28 mm
Přejít na:
Price
4 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Measurements of split times, accumulated time, two consecutive times.
  • Measuring range: 1/100 s
  • Display range: 9 h, 59 min., 59,99 s
  • Start / Stop / Reset functions
  • LCD and water-resistant housing
Delivery information: Supplied with protective case, cord and battery.
Specifikace
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    Digital calibratable stopwatch, Profil 1
  • Š×H×V:
    82×61×28 mm