VWR® Traceable®, Teploměr digitální, přesný
Catalog # 620-2000
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range:−50…+150 °C
- Resolution:0,001 °C
- Weight:227 g
- W×D×H:89×32×140 mm
- Environmentally Preferable:
- Accuracy:±0,05 °C
- Bal.:1
Specifications
About this item
Tento teploměr dokáže zaznamenat až 50 teplotních hodnot za hodinu během 24 hodin. Membránové klávesy poskytují ochranu proti stříkající vodě pro hrubé zacházení.
- čidlo s rychlou odezvou, aktualizace třikrát za sekundu
- tlačítko pro vyvolání min-/maximálních hodnot z paměti
- Funkce zmrazení 'HOLD'
Nerezové čidlo (Dר: 160×3,2 mm) s kabelem (1,7 m).
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: Traceability to NIST and from ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to ITS-90.
Delivery: s ochranným krytem z PVC, Traceable® certifikátem, 9 V baterií a čidlem.