ContactUsLinkComponent
Core thermometer, multi
Core thermometer, multi
Katalogové číslo 620-6752
Dodavatel:  Amarell
Core thermometer, multi
Katalogové číslo 620-6752
Dodavatel:  Amarell
Specifikace
  • Ø:
    3,5 mm
  • Rozsah:
    −50…+200 °C
  • Rozlišení:
    0,1 °C
  • Životnost baterie:
    5000 hours
  • Provozní teplota:
    −10...+40 °C
  • Sonda:
    125 mm
  • Typ baterie:
    Round cell LR44/A76
  • Přesnost:
    <1 °C (−30...+100 °C)
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
This electronic instrument is a practical and a very good readable all-round thermometer for the fast and exact temperature indication.
  • HOLD function
  • Automatic power-off after 10 minutes
  • Advertising imprint possible
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec