Nástroje pro hřídelovou míchačku, 4lopatková míchadla
: IKA
Vyrobené z nerezové oceli. Míchadlo působí na materiál tak, aby byl mísen od vrchní části nádoby po její spodní část. Lokální smykové síly.
- pro střední až vysoké rychlosti
- ideální pro míchání kapalin s nízkou nebo střední viskozitou
- tvoří axiální tok v nádobě
Frequently Bought Together