Míchačka hřídelová mechanická, RW 20 digital
: IKA
Robustní, tenký, ergonomický design s digitálním displejem.
- s konstantním pohonem
- dvě rychlostní škály pro univerzální použití od 60 do 2000 min-1
- Pohyblivé hřídele míchadla (pouze ve stacionární stavu)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
: Dodávána s upínací kličkou a prodlužovacím ramenem. Požadovaná příslušenství musí být objednána samostatně.
- Catalog No:
- 441-2907
- Model:
- RW 20 digital
- Max. stirring capacity H₂O:
- 20 L
- Maximální viskozita:
- 10000 mPas
- Speed range I:
- 60 - 500 min⁻¹
- Speed range II:
- 240 - 2000 min⁻¹
- Maximální kroutící moment v úponu:
- 150 Ncm (per 100 min⁻¹)
- Rozsah úponu:
- 0,5 - 10 mm
- Napájení - příkon/výkon motoru:
- 70/35 W
- Š×H×V:
- 88×212×294 mm
- Hmotnost:
- 3,1 kg