MR Hei-Mix S Magnetic Stirrer
Magnetic stirrer with white top plate and analogue control dials for speed setting.
- Ideal for use with titrations
- Chemically resistant PVDF top plate and polyamide housing
- Electronic speed control without digital display
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21.
- Catalog No:
- 442-1100
- Model:
- MR Hei-Mix S
- Rozsah rychlosti:
- 0 - 2200 min⁻¹
- Maximální kapacita míchání H₂O:
- 5000 ml
- Zobrazení rychlosti:
- Analogue
- Příkon:
- 7 W
- Materiál desky:
- PVDF
- Rozměr desky:
- Ø 104 mm
- Hmotnost:
- 1,2 kg
- Š×H×V:
- 126×140×80 mm
Frequently Bought Together