Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex, VORTEX Genius 3
Vortex, VORTEX Genius 3
Supplier:   IKA
Vortex, VORTEX Genius 3
Supplier:  IKA
Certificates
Vortex, VORTEX Genius 3
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Vortex se třemi vyměnitelnými příchytkami a různými vložkami pro různé aplikace. Mikrozkumavky odstřeďovací, mikrotitrační destičky, dokonce i kulaté dno nebo 250ml Erlenmayerovu baňku lze připojit pomocí speciálně navrženého popruhu. Příchytky bezpečně zacvaknou na jednotku v jakékoliv poloze. Jednotka je stabilní při vysokých rychlostech a robustní díky povlaku slitiny zinku.
  • kompaktní design
  • nepřetržitě nastavitelný rozsah rychlostí
  • výkonné magnety pro silný magnetický spoj
  • lze použít při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo chlazené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
* Depending on attachment and loading
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Dodáván se standardním příslušenstvím pro zkumavky nebo malé kádinky, 412-0099
Caution: * v závislosti na upevnění a naložení
** použití v kombinaci s 412-0101
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 412-0098
  • 412-0115
  • 412-0116
  • Model:
  • VORTEX Genius 3
  • VORTEX Genius 3
  • VORTEX Genius 3
  • Třepání:
  • Orbitální
  • Orbitální
  • Orbitální
  • Oběh:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • Rozsah rychlosti:
  • 500 - 2500 min⁻¹*
  • 500 - 2500 min⁻¹*
  • 500 - 2500 min⁻¹*
  • Příkon/výkon motoru:
  • 58/10 W
  • 58/10 W
  • 58/10 W
  • Š×H×V:
  • 127×149×136 mm
  • 127×149×136 mm
  • 127×149×136 mm
  • Hmotnost:
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
  • 4,5 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Sekvence
    Popis
    Availability
    Price
  • 01
    VORTEX Genius 3, EU-přípojka
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 13 630,00 Kč
    13 630,00 Kč
    1 * 1 KS
       13 630,00 Kč
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-0098
    Model
    VORTEX Genius 3
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4 mm
    Rozsah rychlosti
    500 - 2500 min⁻¹*
    Příkon/výkon motoru
    58/10 W
    Š×H×V
    127×149×136 mm
    Hmotnost
    4,5 kg
  • 02
    VORTEX Genius 3, UK-přípojka
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-0115
    Model
    VORTEX Genius 3
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4 mm
    Rozsah rychlosti
    500 - 2500 min⁻¹*
    Příkon/výkon motoru
    58/10 W
    Š×H×V
    127×149×136 mm
    Hmotnost
    4,5 kg
  • 03
    VORTEX Genius 3, CH-přípojka
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    412-0116
    Model
    VORTEX Genius 3
    Třepání
    Orbitální
    Oběh
    4 mm
    Rozsah rychlosti
    500 - 2500 min⁻¹*
    Příkon/výkon motoru
    58/10 W
    Š×H×V
    127×149×136 mm
    Hmotnost
    4,5 kg
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0107
    Nástavce pro připevnění baněk Erlenmeyerových nebo baněk s kulatým dnem, 100 - 250 ml**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0105
    Nástavec na zkumavky, pro 8x16mm**
    Kontinuální režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0103
    Nástavec na zkumavky, pro 18 zkumavek, 10 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0104
    Nástavec na zkumavky, pro 12 zkumavek, 12 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0102
    Nástavec na zkumavky, pro 54x1,5/2,0 ml mikrozkumavky**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 2 200,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0106
    Nástavec na zkumavky, pro 8 zkumavek, 20 mm**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 441-0036
    Nástavec na mikrotritrační destičky, pro 1 standardní destičku**
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 1 180,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0100
    Nástavec pro obsluhu jednou rukou, 88 mm kulatý s gumovou vložkou
    Trvalý chod nebo dotykový režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 850,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 412-0101
    Nástavec univerzální, 150 mm s gumovou vložkou
    Trvalý chod
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 945,00 Kč
Product Information
  • Catalog #
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 444-2748
    Standardní příslušenství
    Kontinuální nebo dotykový režim
    Log in for availability
    1 * 1 KS - 400,00 Kč