VWR® lab dancer, Třepačka vortexová
Vortexový mixér, lab dancer, EU/UK-zástrčka
Katalogové číslo 444-0004
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Vortexová třepačka je vhodná pro třepání jedné malé nádobky s průměrem do 30 mm, například zkumavky, centrifugační zkumavky a mikrozkumavky. Horní kryt zařízení je vyroben z PP a povrch pro vkládání zkumavek je vyrobený z TPU plastu. Spodní část je povrchově ošetřený zinkový odlitek.
- malá, kompaktní a spolehlivá
- výtečné promíchání
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60529: IP 40
: dodáváno společně s 12 V napájecím zdrojem.
Documents
Specifikace
- Popis:Vortexový mixér, lab dancer, EU/UK-zástrčka
- Hmotnost:0,55 kg
- Cat. No.:444-0004
- Oběh:4,5 mm
- Příkon/výkon motoru:1,2/0,8 W
- Třepání:Orbitální
- Model:lab dancer
- Rozsah rychlosti:2800 min⁻¹ fixed
- Ø×H:100×70 mm
- Maximální kapacita:50 ml