VWR®, Třepačka rotační
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Unikátní design rotačních třepaček činí tato zařízení vhodná pro použití v širokém rozsahu aplikací, například míchací aplikace v biochemii, molekulární biologii a histochemii. Mechanismus pro uchycení zkumavek umožňuje jejich promíchávání ve vertikální, horizontální nebo v jakékoliv jiné poloze mezi tím, proto je snadné nastavit podmínky pro šetrné míchání v horizontální poloze pro aplikace, jako je například hybridizace. Alternativní možnost rotace ve vertikální poloze zkumavek vytváří převalovací pohyb, který je vhodný například pro míchání krevních vzorků. Polohu každé poloviny nástavce je možné nastavit nezávisle na sobě, tím se zvyšuje všestrannost zařízení a je umožněna optimalizace podmínek míchání.
- nastavitelný úhel náklonu pro míchání jednoduchým pootočením desky – bez nutnosti použití nástrojů
- provozní podmínky zařízení 4 až 60 °C, vhodné pro použití v inkubátoru nebo v chlazených místnostech
- dostupná řada nástavců pro různou velikost zkumavek
- snadné čištění třepačky i nástavců pro uchycení zkumavek
- lehké zařízení, zabírá malou plochu, snadná manipulace a transport
Delivery: třepačka je dodávána s nástavcem pro uchycení 36x1,5/2,0 ml mikrozkumavek. Další nástavce na zkumavky musí být objednány samostatně.
Specifikace
- Catalog No:
- 444-0500
- Model:
- Třepačka rotační
- Kapacita:
- 36×1,5/2,0 ml zkumavek nebo 10×10/15 ml a 16×5/7 ml zkumavek nebo 6×50 ml zkumavek
- Třepání:
- Rotacní
- Rychlost:
- 20 min⁻¹ (fixed)
- Úhel:
- Nástavce mají variabilně nastavitelné pozice (horizontálně i vertikálně)
- Š×H×V:
- 239×127×153 mm
- Provozní teplota:
- 4...65 °C
- Hmotnost:
- 2 kg
- Maximální náplň:
- 0,8 kg
Specifikace
Související informace
444-0500
Obrázky 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktová literatura
Frequently Bought Together