ContactUsLinkComponent
Orbital shakers, KS 15 A and KS 15 A control
undefined
Orbital shakers, KS 15 A and KS 15 A control
  • Catalog No:
  • 444-9213
  • 444-9212
  • Model:
  • KS 15 A
  • KS 15 A control
  • Rychlost:
  • 30 - 420 min⁻¹
  • 30 - 420 min⁻¹
  • Třepání:
  • Orbital
  • Orbital
  • Maximální náplň:
  • 15 kg
  • 15 kg
  • Oběh:
  • 17 mm
  • 17 mm
  • Hmotnost:
  • 18 kg
  • 19 kg
  • Š×H×V:
  • 510×490×150 mm
  • 510×490×150 mm
  • Plošina ŠxH:
  • 400×300 mm
  • 400×300 mm
Trays and racks for KS 15 models
Frequently Bought Together