Třepačka orbitální, VXR basic Vibrax®
O tomto produktu
Malá, optoelektronicky řízená třepačka se širokým rozsahem rychlosti. Podpora kruhového třepacího pohybu a pomalé rychlosti.
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- k dispozici široký sortiment příslušenství
- může být použita při teplotě 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo ve studené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
1 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Malá, optoelektronicky řízená třepačka se širokým rozsahem rychlosti. Podpora kruhového třepacího pohybu a pomalé rychlosti.
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- k dispozici široký sortiment příslušenství
- může být použita při teplotě 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo ve studené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
Ordering information: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 444-0022
- 444-0058
- 444-0511
- Model:
- VXR basic Vibrax
- VXR basic Vibrax
- VXR basic Vibrax
- Rychlost:
- 0 - 2200 min⁻¹
- 0 - 2200 min⁻¹
- 0 - 2200 min⁻¹
- Třepání:
- Orbitální
- Orbitální
- Orbitální
- Maximální náplň:
- 2 kg
- 2 kg
- 2 kg
- Příkon/výkon:
- 35/13,2 W
- 35/13,2 W
- 35/13,2 W
- Oběh:
- 4 mm
- 4 mm
- 4 mm
- Hmotnost:
- 6,1 kg
- 6,1 kg
- 6,1 kg
- Š×H×V:
- 157×247×130 mm
- 157×247×130 mm
- 157×247×130 mm
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- DostupnostPrice
- 444-0022Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, EU-zástrčkaSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.444-0022ModelVXR basic VibraxRychlost0 - 2200 min⁻¹TřepáníOrbitálníMaximální náplň2 kgPříkon/výkon35/13,2 WOběh4 mmHmotnost6,1 kgŠ×H×V157×247×130 mm - 444-0058Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, UK-zástrčkaTřepačka orbitální VXR basic Vibrax, UK-zástrčkaDiscontinued-Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.444-0058ModelVXR basic VibraxRychlost0 - 2200 min⁻¹TřepáníOrbitálníMaximální náplň2 kgPříkon/výkon35/13,2 WOběh4 mmHmotnost6,1 kgŠ×H×V157×247×130 mm - 444-0511Třepačka orbitální VXR basic Vibrax, CH--zástrčkaTřepačka orbitální VXR basic Vibrax, CH--zástrčkaDiscontinued-Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.444-0511ModelVXR basic VibraxRychlost0 - 2200 min⁻¹TřepáníOrbitálníMaximální náplň2 kgPříkon/výkon35/13,2 WOběh4 mmHmotnost6,1 kgŠ×H×V157×247×130 mm
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Vložka pro zkumavkyVložka pro zkumavky444-2743Mikrozkumavky nebo zkumavky, 70x Ø 10 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 5 210,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Nástavec na zkumavkyNástavec na zkumavky444-2302až pro 36 zkumavek nebo centrifugačních zkumavek s 16 mm ØPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 14 060,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Nástavec „one hand“ ( 135x130 mm)Nástavec „one hand“ ( 135x130 mm)444-2301Třepající jednotlivé nádoby, 1 - 250 ml, které jsou přidrženy rukouPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 3 460,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Nástavec (410×210 mm)Nástavec (410×210 mm)444-2303Kultivační láhve, Petriho miskyPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 9 960,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Držák základní
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Vložka pro zkumavkyVložka pro zkumavky444-2745Zkumavky, 32x Ø 16 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Vložka pro zkumavkyVložka pro zkumavky444-2746Zkumavky, 18x Ø 20 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 4 000,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Nástavec univerzálníNástavec univerzální444-2308Rychlé a bezpečné upínání, maximálně 2x500ml Erlenmayerovy baňkyPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 23 820,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloUrčeno proDostupnostPrice
- Vložka pro zkumavkyVložka pro zkumavky444-2744Zkumavky, 41x Ø 12 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 5 210,00 Kč