Třepačky orbitální, KS 501 digital
Dodavatel: IKA
Certifikáty
O tomto produktu
Nízkoprofilová laboratorní třepačka s digitálním displejem, který má velkou užitkovou plochu. Nepřetržitý provoz je zaručen i při extrémních zatíženích. Ideální pro větší nádoby o objemu 250 ml a více, např. baňky s kulatým dnem, Erlenmeyerovy baňky, kultivační baňky a lahve. Výběrem z nabídky volitelných držáků (nejsou součástí balení s třepačkou) lze přizpůsobit třepačku pro velké množství tvarů a objemů nádob.
- plynule nastavitelné rychlosti
- nepřetržitý provoz nebo časovač od 0 do 55 min
- může být použita při teplotě 5 až 50 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo v chlazené místnosti
- integrované rozhraní USB a RS232
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21.
Accessories information: Poznámka: Třepačka KS 501 digital plus pojme nejvýše 50×25, 48×50, 25×100, 16×250 nebo 12×500 ml baňky.
Ordering information: Dodáváme bez nástavců, objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifikace
- Catalog No:
- IKAA25002985
- Model:
- KS 501 digital plus (USB + RS232)
- Rychlost:
- 0 - 300 min⁻¹
- Třepání:
- Orbitální
- Maximální náplň:
- 15 kg
- Příkon/výkon:
- 70/19 W
- Oběh:
- 30 mm
- Hmotnost:
- 26 kg
- Š×H×V:
- 505×585×120 mm