Třepačky orbitální, KS 130
: IKA
Malé třepačky s elektronickým nastavením rychlosti a časovače. Model control má analogové rozhraní RS232, integrovaný end point pro automatizované vzorkování řízené robotem a všechny funkce lze řídit a dokumentovat pomocí volitelného softwaru labworldsoft®.
- nepřetržitý nebo nastavitelný čas provozu; model basic od 5 do 50 min, model control 0 až 599 min
- model basic má LED displej pro nastavení rychlosti a času, model control má digitální displej pro rychlost, čas a provozní režim
- může být použita při teplotě 5 až 50 °C (80% relativní vlhkosti), v inkubátoru nebo v chlazené místnosti
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 21
: Poznámka: Třepačka KS 130 basic/control pojme nejvýše 20×25, 12×50, 12×100, 4×250 nebo 4×500 ml baňky.
: Dodáváme bez nástavců, objednejte si prosím, příslušenství zvlášť.
- Catalog No:
- 444-2761
- 444-2760
- Model:
- KS 130 control
- KS 130 basic
- Speed:
- 80 - 800 min⁻¹
- 80 - 800 min⁻¹
- Třepání:
- Orbitální
- Orbitální
- Max. load:
- 2 kg
- 2 kg
- Power input/output:
- 45/10 W
- 45/10 W
- Oběh:
- 4 mm
- 4 mm
- Hmotnost:
- 8,8 kg
- 7,7 kg
- W×D×H:
- 270×316×98 mm
- 270×316×98 mm
Frequently Bought Together