Orders LinkContactUsLinkComponent
Container pump, Pump-it®
Container pump, Pump-it®
Pump-it® container pump, PP, 8 l/min
Katalogové číslo 223-1611
Dodavatel:   BURKLE
Container pump, Pump-it®
Katalogové číslo 223-1611
Dodavatel:  BURKLE
Container pump, Pump-it®
Container pump, Pump-it®
Pump-it® container pump, PP, 8 l/min
Price
4 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Canister pump in PP with FKM gasket. For emptying containers, carboys and small barrels up to 60 litres, quickly and cleanly. Pressure is built up with the manually operated piston and forces the liquid out of the container. Suitable for weak acids, alkalis and petrochemicals.
  • Pump thread suitable for 64 mm diameter (BSI) thread
  • A set of adapters for common container threads is available
  • Exact dosing, no drips
  • Immersion depth 100 cm
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid.
NOTE: Not suitable for use with hydrochloric acid
Documents
Specifikace
  • Průtoková rychlost:
    8 l/min
  • Popis:
    Pump-it® container pump
  • Materiál:
    PP
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter PP, brown/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 71
    Thread adapter PP, brown/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 71
    223-1615
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 842,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, green, outer/outer: 2" coarse thread Mauser - 64 mm (BSI)
    Thread adapter, PP, green, outer/outer: 2" coarse thread Mauser - 64 mm (BSI)
    223-0080
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 506,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, blue, outer/outer: 2" BSP / 64 mm (BSI)
    Thread adapter, PP, blue, outer/outer: 2" BSP / 64 mm (BSI)
    223-0081
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 506,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Adapter set, contains 1 each of: 223-0080, 223-0044, 223-0081, 300-0016, 223-0045
    Adapter set, contains 1 each of: 223-0080, 223-0044, 223-0081, 300-0016, 223-0045
    223-1619
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 080,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, yellow/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 61
    Thread adapter, PP, yellow/blue, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 61
    223-1614
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 842,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, black, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 51
    Thread adapter, PP, black, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 51
    223-0045
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 842,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, black, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 60 for Mauser-Fasset
    Thread adapter, PP, black, outer/inner: 64 mm (BSI)/ DIN 60 for Mauser-Fasset
    300-0016
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 732,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Thread adapter, PP, brown, outer/outer 2" coarse thread Leer/TriSure - 64mm (BSI)
    Thread adapter, PP, brown, outer/outer 2" coarse thread Leer/TriSure - 64mm (BSI)
    223-0044
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 506,00 Kč