Sušárny s nucenou cirkulací vduchu, řada FD
Catalog # 466-3249
Supplier: Binder
Specifications
- Kapacita:20 L
- Typ proudění:Nucená cirkulace vzduchu
- Rozsah teplot:Teplota okolí +5…300 °C
- Popis:FD 23
- Sekvence:01
- Model:FD 23
- Odchylka teploty (prostorová):±0,8 °C @ 70 °C
±2,2 °C @ 150 °C
±4,3 °C @ 300 °C - Vnější Š×H×V:433×516×492 mm
- Vnitřní ŠxHxV:222×277×330 mm
- Maximální zátěž na polici:12 kg
- Nominální spotřeba energie:800 W
- Dodané police (max.):2 (3)
- Hmotnost:33 kg
- Výkyvy teploty (čas):@ 150 °C: ±0,3 °C
- Bal.:1
Specifications
About this item
Univerzální sušárny s nerezovou vnitřní komorou jsou vhodné pro využití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví a biotechnologii a na univerzitách. Sušárna má programovatelnou rychlost nárůstu teploty a teplotní jistič TWB 2. třídy s vizuálním alarmem a odvětrávání, které je realizováno prostřednictvím ventilační klapky a zadního odvětrávacího komínku s průměrem 50 mm. Velmi krátká doba obnovy vnitřní atmosféry po otevření dveří nebo výměně vzduchu.
- patentovaný systém předehřívací komory APT.Line™ pro rychlé a rovnoměrné sušení
- DS regulátor se zabudovaným časovačem 0 až 99 h
- digitální nastavení teploty s přesností 1 °C
- možnost kalibrace a validace
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifications: Třída krytí dle DIN EN 60529: IP 20
Delivery information: se dvěma pochromovanými policemi.