Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Supplier:   IKA
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Supplier:  IKA
Certificates
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Accessories for analytical Mill, A 11 basic
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Product Information
  • Sekvence
    Popis
    Určeno pro
    Availability
    Price
  • 01
    Náhradní mlecí nádobka 80 ml
    Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceli
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
    14 710,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 710,00 Kč
  • 02
    Mlecí nádobka 250ml
    Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkem
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 19 910,00 Kč
    19 910,00 Kč
    1 * 1 KS
       19 910,00 Kč
  • 03
    Cutting blade A11.2
    Pro vláknité materiály
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 5 940,00 Kč
    5 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       5 940,00 Kč
  • 04
    Beater A11.3
    Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 7 400,00 Kč
    7 400,00 Kč
    1 * 1 KS
       7 400,00 Kč
  • 05
    Spare beater A11.1
    Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 6
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 540,00 Kč
    3 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 540,00 Kč
  • 06
    Dvojitý nůž
    Pro použití na materiály s tvrdostí dle Mohse až 3 Lze použít pouze s mlecí nádobkou 250ml
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 15 810,00 Kč
    15 810,00 Kč
    1 * 1 KS
       15 810,00 Kč
  • 07
    Nálevka, A 11.7
    Pro použití s tekutým dusíkem, zabraňuje rozstříkání při nalévání
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 120,00 Kč
    8 120,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 120,00 Kč