Mlýnek mikrojemný, MF 10 basic
O tomto produktu
Kontinuálně pracující univerzální mlýn s výkonným pohonem. Při použití mlecí hlavy zpracovávaný materiál prochází vyměnitelným sítem z nerezové oceli. Mletý materiál lze shromáždit pomocí nádoby se standardním zábrusem NZ 29.
- snadno čistitelná pracovní plocha z nerezové oceli
- Výběr ze dvou různých hlav, které lze použít s pohonem
- hlavy lze snadno vyměnit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 22
: Dodáváme bez mlecích hlav a sít objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
: * V závislosti na materiálu
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Kontinuálně pracující univerzální mlýn s výkonným pohonem. Při použití mlecí hlavy zpracovávaný materiál prochází vyměnitelným sítem z nerezové oceli. Mletý materiál lze shromáždit pomocí nádoby se standardním zábrusem NZ 29.
- snadno čistitelná pracovní plocha z nerezové oceli
- Výběr ze dvou různých hlav, které lze použít s pohonem
- hlavy lze snadno vyměnit
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 22
: Dodáváme bez mlecích hlav a sít objednejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
: * V závislosti na materiálu
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 412-1130
- 412-1128
- 412-1129
- 412-1131
- 412-1132
- Maximální velikost náplňových granulí:
- 15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)* - 15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)* - 15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)*
- Obvodová rychlost:
- 22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová) - 22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová) - 22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová)
- Pracovní cyklus spuštěn/vypnut:
- 120/30 min*
- 120/30 min*
- 120/30 min*
- Třída příkonu/výkonu motoru:
- 1000/500 W
- 1000/500 W
- 1000/500 W
- Pojistka proti přeplnění:
- Ano
- Ano
- Ano
- Rozsah rychlosti:
- 3000 - 6500 min⁻¹
- 3000 - 6500 min⁻¹
- 3000 - 6500 min⁻¹
- Š×H×V:
- 320×300×380 mm
- 320×300×380 mm
- 320×300×380 mm
- Hmotnost:
- 9,7 kg
- 9,7 kg
- 9,7 kg
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTypUrčeno proDostupnostPrice
- 412-1130Mlýn mikrojemný MF 10 basic, EU--zástrčkaSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1130Maximální velikost náplňových granulí15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)*Obvodová rychlost22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová)Pracovní cyklus spuštěn/vypnut120/30 min*Třída příkonu/výkonu motoru1000/500 WPojistka proti přeplněníAnoRozsah rychlosti3000 - 6500 min⁻¹Š×H×V320×300×380 mmHmotnost9,7 kg - 412-1128Mlýn mikrojemný MF 10 basic, UK - zástrčkaMlýn mikrojemný MF 10 basic, UK - zástrčka02Discontinued-Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1128Maximální velikost náplňových granulí15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)*Obvodová rychlost22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová)Pracovní cyklus spuštěn/vypnut120/30 min*Třída příkonu/výkonu motoru1000/500 WPojistka proti přeplněníAnoRozsah rychlosti3000 - 6500 min⁻¹Š×H×V320×300×380 mmHmotnost9,7 kg - 412-1129Mlýn mikrojemný MF 10 basic, CH - zástrčkaMlýn mikrojemný MF 10 basic, CH - zástrčka03Discontinued-Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1129Maximální velikost náplňových granulí15 mm (sekací)*
10 mm (nárazová)*Obvodová rychlost22,5 m/s (sekací)
31,4 m/s (nárazová)Pracovní cyklus spuštěn/vypnut120/30 min*Třída příkonu/výkonu motoru1000/500 WPojistka proti přeplněníAnoRozsah rychlosti3000 - 6500 min⁻¹Š×H×V320×300×380 mmHmotnost9,7 kg
Hlavy mlecí
Informace o produktu
- SekvenceTypUrčeno proDostupnostPrice
- 412-1131Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weightStainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight04MF 10.1Crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight. Maximum 15 mm granulesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS116 970,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1131Maximální velikost náplňových granulíObvodová rychlostPracovní cyklus spuštěn/vypnutTřída příkonu/výkonu motoruPojistka proti přeplněníRozsah rychlostiŠ×H×VHmotnost - 412-1132Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 605MF 10.2Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granulesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS106 560,00 KčSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1132Maximální velikost náplňových granulíObvodová rychlostPracovní cyklus spuštěn/vypnutTřída příkonu/výkonu motoruPojistka proti přeplněníRozsah rychlostiŠ×H×VHmotnost
Hlavy mlecí
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvencePopisTypUrčeno proDostupnostPrice
- 05Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6MF 10.2Crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6. Maximum 10 mm granulesPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS106 560,00 Kč
Síta
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypePopisDostupnostPrice
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 2,00 mmStainless steel sieve, 2,00 mm412-113809Síto MF 2.0Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 10 360,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 3,00 mmStainless steel sieve, 3,00 mm412-113510Síto MF 3.0Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 9 990,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 1,00 mmStainless steel sieve, 1,00 mm412-113608Síto MF 1.0Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 10 690,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 0,25 mmStainless steel sieve, 0,25 mm412-113706Síto MF 0.25Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 0,50 mmStainless steel sieve, 0,50 mm412-113307Síto MF 0.5Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 11 060,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypDostupnostPrice
- Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6Stainless steel impact grinding head for crushing hard brittle materials e.g. minerals or building materials up to Mohs hardness 6412-113205MF 10.2Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 106 560,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypeDostupnostPrice
- Stainless steel sieve, 4,00 mmStainless steel sieve, 4,00 mmIKAA293960011Síto MF 4.0Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 9 610,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceTypDostupnostPrice
- Stainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weightStainless steel cutting grinding head for crushing fibrous substances e.g. paper, vegetation, plastics and material with a low specific weight412-113104MF 10.1Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 116 970,00 Kč