Mlýn analytický, A 11 basic
O tomto produktu
Dávkový mlýn provádí dva různé typy mletí; nárazové mletí tvrdých, křehkých nebo neelastických materiálů pomocí vysoce kvalitního nerezového nože. Lze použít pro vzorky s tvrdostí Mohse až do 6. A 11 také umožňuje řezné mletí, ideální pro rozprašování měkkých, vláknitých materiálů s volitelným řezným nožem.
- dva různé druhy mletí; nárazové a řezací
- Vlhké a želatinové materiály lze rozmělnit na prášek přidáním vody
- mlecí komoru zesílenou pomocí skleněných vláken a ETFE lze použít s kapalným dusíkem (pro zkřehnutí mletých materiálů)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 43
Delivery information: Dodáváno s nárazovým mlecím nožem a 80ml mlecí nádobkou, bez řezného nože. K dispozici je řada příslušenství, objednávejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
1 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Dávkový mlýn provádí dva různé typy mletí; nárazové mletí tvrdých, křehkých nebo neelastických materiálů pomocí vysoce kvalitního nerezového nože. Lze použít pro vzorky s tvrdostí Mohse až do 6. A 11 také umožňuje řezné mletí, ideální pro rozprašování měkkých, vláknitých materiálů s volitelným řezným nožem.
- dva různé druhy mletí; nárazové a řezací
- Vlhké a želatinové materiály lze rozmělnit na prášek přidáním vody
- mlecí komoru zesílenou pomocí skleněných vláken a ETFE lze použít s kapalným dusíkem (pro zkřehnutí mletých materiálů)
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 43
Delivery information: Dodáváno s nárazovým mlecím nožem a 80ml mlecí nádobkou, bez řezného nože. K dispozici je řada příslušenství, objednávejte si, prosím, příslušenství zvlášť.
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 412-1111
- 432-0027
- Maximální velikost náplňových granulí:
- 10 mm
- 10 mm
- Obvodová rychlost:
- 53 m/s
- 53 m/s
- Pracovní cyklus spuštěn/vypnut:
- 1/10 min
- 1/10 min
- Třída příkonu/výkonu motoru:
- 160/100 W
- 160/100 W
- Pojistka proti přeplnění:
- Ano
- Ano
- Rychlost:
- 28000 min⁻¹ fixní
- 28000 min⁻¹ fixní
- Uživatelný objem:
- 80 ml
- 80 ml
- Š×H×V:
- 85×85×240 mm
- 85×85×240 mm
- Hmotnost:
- 1,5 kg
- 1,5 kg
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceDostupnostPrice
- 412-1111Mlýn analytický A 11 basic, EU-zástrčkaSpecifikace:
More
Specifications
Cat. No.412-1111Maximální velikost náplňových granulí10 mmObvodová rychlost53 m/sPracovní cyklus spuštěn/vypnut1/10 minTřída příkonu/výkonu motoru160/100 WPojistka proti přeplněníAnoRychlost28000 min⁻¹ fixníUživatelný objem80 mlŠ×H×V85×85×240 mmHmotnost1,5 kg - 432-0027Mlýn analytický A 11 basic, UK - zástrčkaMlýn analytický A 11 basic, UK - zástrčka002Discontinued-Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.432-0027Maximální velikost náplňových granulí10 mmObvodová rychlost53 m/sPracovní cyklus spuštěn/vypnut1/10 minTřída příkonu/výkonu motoru160/100 WPojistka proti přeplněníAnoRychlost28000 min⁻¹ fixníUživatelný objem80 mlŠ×H×V85×85×240 mmHmotnost1,5 kg
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Beater A11.3Beater A11.3412-110204Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 9Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 7 400,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Nálevka, A 11.7Nálevka, A 11.7431-211407Pro použití s tekutým dusíkem, zabraňuje rozstříkání při naléváníPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 8 120,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Náhradní mlecí nádobka 80 mlNáhradní mlecí nádobka 80 ml412-000101Aplikace s nízkou teplotou (-200°C) Dobrá chemická odolnost díky ETFE a vyztuženému skleněnému vláknu se vstupem z nerezové oceliPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 14 710,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Dvojitý nůžDvojitý nůž431-211306Pro použití na materiály s tvrdostí dle Mohse až 3 Lze použít pouze s mlecí nádobkou 250mlPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 15 810,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Spare beater A11.1Spare beater A11.1412-110005Pro materiály s tvrdostí dle Mohrse až 6Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 3 540,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Cutting blade A11.2Cutting blade A11.2412-110103Pro vláknité materiályPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 5 940,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceUrčeno proDostupnostPrice
- Mlecí nádobka 250mlMlecí nádobka 250ml412-111202Pro použití se dvojitým nožem 431-2113 Polykarbonát se vstupem z nerezové oceli Nevhodné pro použití s kapalným dusíkemPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 19 910,00 Kč