ContactUsLinkComponent
Stereo zoom microscopes, SMZ-140 and SMZ-143
Stereo zoom microscopes, SMZ-140 and SMZ-143
Supplier:  MOTIC
Certificates
undefined
Stereo zoom microscopes, SMZ-140 and SMZ-143
Supplier:  MOTIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 632-8740
  • MOTI1100200600834
  • MOTI1101002404501
  • 630-0154
  • 632-9073
  • 630-3036
  • MOTI1100200600813
  • Hlavice:
  • 45° sklon, otáčení o 360°
  • 45° sklon, otáčení o 360°
  • Okuláry:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Přibližovací skla:
  • 1× - 4×
  • 1× - 4×
  • Pracovní vzdálenost:
  • 80 mm
  • 80 mm
  • Ostření:
  • Separated coarse and fine knobs
  • Separated coarse and fine knobs
Specifications
Related Information
Stands
Product Information
Frequently Bought Together