ContactUsLinkComponent
Polarising microscope, PM-1805
 :  MOTIC
undefined
Polarising microscope, PM-1805
 :  MOTIC
  • Catalog No:
  • 630-1469
  • 630-1169
  • Hlavice:
  • 45° sklon, otáčení o 360°
  • Okuláry:
  • 10×/18 mm with pointer adjustment
  • Revolverová hlava:
  • 4 objektivů
  • Objektivy:
  • Achromatický 4×, 10×, 40× (spring)
  • Stolek:
  • Ø 130 mm
  • Kondenzátor:
  • Abbe 1,25 N.A. with iris diaphragm and filter holder
  • Osvětlení:
  • Halogen
Eyepieces
Frequently Bought Together