Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
852, Halogen bulb, 15 V, 150 W
Catalog # 631-0518
Halogen bulbs
Catalog # 631-0518
Halogen bulbs
Halogen bulbs
852, Halogen bulb, 15 V, 150 W
Price
750,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    Halogen bulb
  • Sekvence:
    852
  • Napájení:
    150 W
  • Napětí:
    15 V