Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen cold light source, KL 1500 HAL
Halogen cold light source, KL 1500 HAL
004, Cold light source, KL 1500 HAL, with LCD display, 150 W, 200×286×147 mm, 4,2 kg
Katalogové číslo 630-2597
Halogen cold light source, KL 1500 HAL
Katalogové číslo 630-2597
Halogen cold light source, KL 1500 HAL
Halogen cold light source, KL 1500 HAL
004, Cold light source, KL 1500 HAL, with LCD display, 150 W, 200×286×147 mm, 4,2 kg
Price
24 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This professional halogen cold light source, for eco-friendly PURAVIS® glass fibre optic light guides, has been developed with the full 150 W halogen spectrum CRI 100, offering the best performance when it comes to colour-critical measurements in life science and industrial applications.
  • Powerful 600 lm light flux
  • Switchable optics ensures uniform, high intensity illumination, even when using light guides with a small diameter
  • Sensor interlock at the light guide socket
  • Ripple-free illumination, perfect for digital imaging applications
  • Ultra-low noise fan and optimised airflow for relaxed working conditions
  • Filter slider
  • Wide range power supply (100 to 240 V; 50 to 60 Hz)
Informace pro objednávání: Supplied without any light guide. Power cord must be ordered separately.
Specifikace
  • Hmotnost:
    4,2 kg
  • Popis:
    Cold light source, KL 1500 HAL, with LCD display
  • Sekvence:
    004
  • Š×H×V:
    200×286×147 mm
  • Výstup:
    150 W
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Objective adapter RL Øi = 66 mm to objective Ø = 60 mm
    Objective adapter RL Øi = 66 mm to objective Ø = 60 mm
    631-0894
    960
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 925,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Napětí
    Dostupnost
    Price
  • Halogen bulb
    Halogen bulb
    631-0518
    852
    15 V
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Objective adapter RL Øi = 66 to objective Ø = 58 mm
    Objective adapter RL Øi = 66 to objective Ø = 58 mm
    138-2940
    959
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 200,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Lamp socket 974 12-011
    Lamp socket 974 12-011
    SCOC1256815
    03
    KL1500 compact, KL1500HAL
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 848,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Holder with M6 thread for slit ringlights Øi = 66 and Øi = 58 mm; for 4-point ringlight Øi = 30 mm and Øi = 66 mm; for flexible light guide Ø = 12 mm, Ø = 15 mm
    Holder with M6 thread for slit ringlights Øi = 66 and Øi = 58 mm; for 4-point ringlight Øi = 30 mm and Øi = 66 mm; for flexible light guide Ø = 12 mm, Ø = 15 mm
    SCOC157430
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Holder with M6 thread for flexible light guide, Ø 8 mm
    Holder with M6 thread for flexible light guide, Ø 8 mm
    631-1033
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 250,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Holder for flexible light guide with 1× M6 connecting threads, up to Ø 5 mm
    Holder for flexible light guide with 1× M6 connecting threads, up to Ø 5 mm
    631-0043
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 250,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Holder for focusing lens (631-0009), M6×1 hole
    Holder for focusing lens (631-0009), M6×1 hole
    631-0044
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Extension adapter for objective with working distance 30 - 50 mm, for objective Ø = 66 mm
    Extension adapter for objective with working distance 30 - 50 mm, for objective Ø = 66 mm
    SCOC157569
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Extension adapter for objective with working distance 50 - 80 mm, for objective Ø = 66 mm
    Extension adapter for objective with working distance 50 - 80 mm, for objective Ø = 66 mm
    SCOC157567
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 90 mm
    TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 90 mm
    631-0898
    964
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 700,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 180 mm
    TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 180 mm
    631-0897
    963
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 280,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 120 mm
    TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 120 mm
    631-0896
    962
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 700,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 100 mm
    TLS adapter Ø = 84 for base plate Ø 100 mm
    631-0895
    961
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 700,00 Kč