Accessories for laboratory blender/masticator, compact
Katalogové číslo 710-0637
Dodavatel: IUL Instruments SA
Specifikace
- Popis:Tray and stand for masticator
- Napětí v síti:230 V, 50 Hz
- Motor:24 V DC
- Rychlost motoru:3100 min⁻¹
- Výkon:50 W
- Redukce:1:8
- Spuštění/zastavení:Door activated
- Zdvihy:10/s
- Časovač:Digital 15-90 seconds or continuous operation
- Hmotnost:7 kg
- Š×H×V:150×300×150 mm
- Bal.:1