Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-position heating bench, EV16
Multi-position heating bench, EV16
Heater with six plates, Max. 425 °C, 2700 W, Ø 85 mm, EV16, 900×225×110 mm, 10 kg
Katalogové číslo 453-1996
Dodavatel:   GERHARDT
Multi-position heating bench, EV16
Katalogové číslo 453-1996
Dodavatel:  GERHARDT
Multi-position heating bench, EV16
Multi-position heating bench, EV16
Heater with six plates, Max. 425 °C, 2700 W, Ø 85 mm, EV16, 900×225×110 mm, 10 kg
Přejít na:
Price
87 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
With six plates in a row. For temperatures up to 425 °C.
  • With variable output control
  • Stainless steel cover with mounting hole for support rod, M10 thread
Specifikace
  • Tepelný výkon:
    2700 W
  • Tepl.:
    Max. 425 °C
  • Hmotnost:
    10 kg
  • Popis:
    Heater with six plates
  • Š×H×V:
    900×225×110 mm
  • Plocha destičky:
    Ø 85 mm
  • Typ:
    EV16