Orders LinkContactUsLinkComponent
Hotplate for flasks
Hotplate for flasks
Dodavatel:   GERHARDT
Hotplate for flasks
Dodavatel:  GERHARDT
Certifikáty
Hotplate for flasks
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
For 250 to 1000 ml flasks. Stainless steel reflector with built-in heating coil for heating.
  • With variable output control
  • For temperatures up to 650 °C
Product Family Options
Informace o produktu
  • Tepelný výkon
    Typ
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 450 W
    KI 1 for 50 to 250 ml flasks
    150×225×130 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 540,00 Kč
    14 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 540,00 Kč
  • 580 W
    KI 2 for 250 to 1000 ml flasks
    150×225×130 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 540,00 Kč
    14 540,00 Kč
    1 * 1 KS
       14 540,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Kjeldahl flask K100, 100 ml
    Kjeldahl flask K100, 100 ml
    GERH10-0075
    07
    KI1/KI16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Support rod 600 mm, VA, with screw thread
    Support rod 600 mm, VA, with screw thread
    453-1988
    15
    EV/KI series
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 380,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • AG forked rod for Kjeldahl flasks, chrome-plated, screw-in
    AG forked rod for Kjeldahl flasks, chrome-plated, screw-in
    GERH10-0098
    02
    EV/KI series
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 820,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • AD holder, for distillation flasks
    AD holder, for distillation flasks
    GERH10-0099
    01
    EV/KI series
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 470,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Kjeldahl flask KD750, 750 ml, (with neck extension)
    Kjeldahl flask KD750, 750 ml, (with neck extension)
    GERH12-0314
    14
    KI2/KI26
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Kjeldahl flask K750, 750 ml
    Kjeldahl flask K750, 750 ml
    GERH10-0078
    11
    KI2/KI26
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 850,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Kjeldahl flask K500, 500 ml
    Kjeldahl flask K500, 500 ml
    GERH10-0077
    10
    EV1/EV16/KI2/KI26
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS - 15 630,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Erlenmeyer flask E100, 100 ml, narrow neck
    Erlenmeyer flask E100, 100 ml, narrow neck
    GERH10-0079
    04
    EV series
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 750,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Support rod for flasks, 1000 mm
    Support rod for flasks, 1000 mm
    GERH10-0100
    16
    EV/KI series
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 880,00 Kč