Meker-Fisher burner, 1300 °C
Katalogové číslo 451-0009
Dodavatel: BOCHEM
Specifikace
- Tepelný výkon:1300 °C
- Max. tepl.:1300 °C
- Popis:Meker-Fisher burner
- Ø hlavy:30 mm
- Bal.:1
- Určeno pro:All gases
- Ø×H:30×160 mm
Specifikace
O tomto produktu
Nickel plated.
- With air regulation
- Gas regulation by swivel screw
Height: 200 mm
Head Ø: 30 mm