Tepelný Utěsňovací Prostředek Pro Mikrodestičky, ALPS™ 50 V
732-0996
- Popis:ALPS™ 50V
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Provozní teplota:18...30 °C
- Hmotnost:7,2 kg
- Š×H×V:220×321×425 mm
- Bal.:1
Tepelné utěsnění poskytuje skvělou ochranu vzorku pro skladování a reagenční destičky v aplikacích včetně skladování sloučenin, archivaci vzorku a PCR. Ruční prostředek k tepelnému utěsňování mikrodestiček ALPS™ 50 V je konstruován pro zajištění konzistentnosti utěsnění u aplikací s pomalým průchodem.
- Poskytuje bezpečné a těsné utěsnění okolo jednotlivých jamek eliminující ztrátu vzorku vypařováním a křížovou kontaminaci mezi jamkami
- Kompaktní a přenosný
- Jednoduché ovládání touch padem umožňuje nastavení teploty a času utěsňování a akustický alarm upozorňuje na ukončení utěsňování
- Ergonomický design rukojeti páky omezuje námahu operátora a minimalizuje napětí
- Dokáže utěsnit širokou škálu destiček různé výšky při podpoře nosiči destičky (dodává se zvlášť)
: Supplied with plate carrier for non skirted PCR plates (which is also available separately).