Mycí a dezinfekční automaty, G 7883
Supplier: MIELE
Certificates
About this item
Mycí/dezinfekční automat G 7883 je vhodný pro zpracování laboratorního skla pro analytické experimenty v např. průmyslu, environmentálních a výzkumných laboratořích. Tento spotřebič má velkou douúrovňovou mycí skříň a může být začleněn do kontinuální pracovní desky jako zabudovaná jednotka nebo instalován jako volně stojící jednotka. Po intenzivní hlavní mycí fázi nastává dezinfekční fáze při >90 °C a dobou trvání 5 minut. Závěrečné oplachování použitím deionizované vody bez oplachovacích činidel.
- 10 standardních čisticích programů
- Cyklus hlavního praní/oplachování volitelně plně demineralizovanou vodou
- Tepelná dezinfekce
- Elektrický zámek dveří
- Se změkčovačem vody uvnitř a kondenzátorem páry
- Programové bezpečnostní vypínání
- Optický a akustický signál na konci programu
- Hygienický systém sladké vody s přívodem čerstvé vody pro každou fázi programu
- 3 ostřikovací ramena pro důkladné čištění laboratorního skla
- Důkladné čištění lumenů pomocí injektorového systému
- Průtokoměr pro sledování množství přijímané vody
Lepší kapacita - lepší čistota - větší flexibilita.
Certifications: V souladu s VDE, EMC/ochrana proti ruchu, DVGW, IP X1.
Ordering information: Koše musí být objednány samostatně. Další modely, např. s obložením v bílé barvě nebo s dekorativní hranou, jsou k dispozici na žádost. Pro použití jako samostojící jednotka, kryt musí být objednán zvlášť, prosím kontaktujte Avantor pro podrobnosti.
Frequently Bought Together