Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrodes, 2-Needle Array™
Electrodes, 2-Needle Array™
Dodavatel:   BTX
Electrodes, 2-Needle Array™
Dodavatel:  BTX
Certifikáty
Electrodes, 2-Needle Array™
Electrodes, 2-Needle Array™
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
2-Needle Array™ electrodes are needle-style electrodes specifically designed for in vivo drug or gene delivery applications. The electrode consists of a reusable 2-Needle Array™ handle and sterile, disposable, 2-needle arrays.
  • Stainless steel electrode, delrin handle
  • Simple, inexpensive and safe non viral technique for in vivo gene transfer by the direct injection of plasmid DNA into muscle
The electrode is available in two sizes. The 5 mm 2-needle array and handle is recommended for small muscle masses such as mouse tibialis. The 10 mm 2-needle array and handle is recommended for larger muscle masses such as rat gastronemus.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Needle length: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 732-0029
    Rukojeť 2-Needle Array™, mezera 10 mm
    Rukojeť 2-Needle Array™, mezera 10 mm
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 280,00 Kč
    10 280,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 280,00 Kč
  • 732-0018
    2-Needle Array™, mezera 10 mm (vyžaduje rukojeť 2-Needle Array™)
    2-Needle Array™, mezera 10 mm (vyžaduje rukojeť 2-Needle Array™)
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 8 280,00 Kč
    8 280,00 Kč
    1 * 6 KS
       8 280,00 Kč
  • 732-0030
    Rukojeť 2-Needle Array™, mezera 5 mm
    Rukojeť 2-Needle Array™, mezera 5 mm
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 390,00 Kč
    9 390,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 390,00 Kč
  • 732-0019
    2-Needle Array™, mezera 5 mm (vyžaduje rukojeť 2-Needle Array™)
    2-Needle Array™, mezera 5 mm (vyžaduje rukojeť 2-Needle Array™)
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 6 KS
    1 * 6 KS - 8 280,00 Kč
    8 280,00 Kč
    1 * 6 KS
       8 280,00 Kč