Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Dissolved oxygen probe StirrOx® G, StirrOx® G, self-strirring, incl. calibration vessel OxiCal®-ST
Katalogové číslo 664-0510
Dodavatel:   WTW
Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Katalogové číslo 664-0510
Dodavatel:  WTW
Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Dissolved oxygen probe, StirrOx® G
Dissolved oxygen probe StirrOx® G, StirrOx® G, self-strirring, incl. calibration vessel OxiCal®-ST
Price
36 430,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Self-stirring oxygen probe for simultaneous stirring and measurement.
  • Single-handed operation for rapid series measurements
  • Constant approach flow for high reproducibility
  • Extremely low self-consumption of oxygen
  • Temperature compensation
  • Membrane leakage monitoring
Informace pro objednávání: Inclusive calibration vessel OxiCal®-ST.
Documents
Specifikace
  • Type:
    StirrOx® G, self-strirring, incl. calibration vessel OxiCal®-ST
  • Popis:
    Dissolved oxygen probe StirrOx® G
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Electrolyte for galvanic dissolved oxygen sensors
    Electrolyte for galvanic dissolved oxygen sensors
    662-0402
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 mL - 2 270,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Tripod foot, Sta-ST, for OxiCal®-ST calibration and storage vessel for StirrOx® G oxygen sensor
    Tripod foot, Sta-ST, for OxiCal®-ST calibration and storage vessel for StirrOx® G oxygen sensor
    662-0407
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 270,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • WP3-ST, exchange membrane heads for StirrOx® G
    WP3-ST, exchange membrane heads for StirrOx® G
    662-0409
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS - 5 130,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Fixing cover for Karlsruhe bottle KF 12
    Fixing cover for Karlsruhe bottle KF 12
    715-3251
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 3 620,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Calibration and storage vessel for precision calibration in water vapor saturated air, for StirrOx® G
    Calibration and storage vessel for precision calibration in water vapor saturated air, for StirrOx® G
    WTWA205349
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Karlsruhe bottles, incl. 60 mm ground stoppers suitable for BOD determination
    Karlsruhe bottles, incl. 60 mm ground stoppers suitable for BOD determination
    715-3254
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 510,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • StirrOx-G Maintenance kit (incl. abrasive foil, 3× exchange membrane heads and electrolyte)
    StirrOx-G Maintenance kit (incl. abrasive foil, 3× exchange membrane heads and electrolyte)
    662-0403
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 950,00 Kč