Orders LinkContactUsLinkComponent
Spherical Dewar flasks, type AL
Spherical Dewar flasks, type AL
Dodavatel:   KGW
Spherical Dewar flasks, type AL
Dodavatel:  KGW
Certifikáty
Spherical Dewar flasks, type AL
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Dewar flasks made from silvered borosilicate glass, brushed aluminium protective covering.
  • With lid and handle
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 478-4411
  • 478-4413
  • 478-4415
  • 478-4420
  • 478-0735
  • 478-4406
  • 478-4408
  • Model:
  • 21 AL
  • 22 AL
  • 23 AL
  • 24 AL
  • Kapacita:
  • 1 L
  • 3 L
  • 5 L
  • 10 L
  • Denní vypařování:
  • 0,2 L
  • 0,4 L
  • 0,4 L
  • 0,6 L
  • Ø hrdla:
  • 30 mm
  • 60 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • Vnitřní výška:
  • 235 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • Vnější průměr:
  • 175 mm
  • 225 mm
  • 260 mm
  • 330 mm
  • Celková výška:
  • 300 mm
  • 380 mm
  • 450 mm
  • 480 mm
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • 478-4411
    Spherical Dewar flask, 21 AL
    Spherical Dewar flask, 21 AL
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 10 290,00 Kč
    10 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       10 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4411
    Model
    21 AL
    Kapacita
    1 L
    Denní vypařování
    0,2 L
    Ø hrdla
    30 mm
    Vnitřní výška
    235 mm
    Vnější průměr
    175 mm
    Celková výška
    300 mm
  • 478-4413
    Spherical Dewar flask, 22 AL
    Spherical Dewar flask, 22 AL
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 16 290,00 Kč
    16 290,00 Kč
    1 * 1 KS
       16 290,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4413
    Model
    22 AL
    Kapacita
    3 L
    Denní vypařování
    0,4 L
    Ø hrdla
    60 mm
    Vnitřní výška
    305 mm
    Vnější průměr
    225 mm
    Celková výška
    380 mm
  • 478-4415
    Spherical Dewar flask, 23 AL
    Spherical Dewar flask, 23 AL
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 980,00 Kč
    18 980,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 980,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4415
    Model
    23 AL
    Kapacita
    5 L
    Denní vypařování
    0,4 L
    Ø hrdla
    60 mm
    Vnitřní výška
    350 mm
    Vnější průměr
    260 mm
    Celková výška
    450 mm
  • 478-4420
    Spherical Dewar flask, 24 AL
    Spherical Dewar flask, 24 AL
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 25 460,00 Kč
    25 460,00 Kč
    1 * 1 KS
       25 460,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4420
    Model
    24 AL
    Kapacita
    10 L
    Denní vypařování
    0,6 L
    Ø hrdla
    65 mm
    Vnitřní výška
    380 mm
    Vnější průměr
    330 mm
    Celková výška
    480 mm
Glass refill
Informace o produktu
  • Sekvence
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • 478-0735
    Glass refill, 22 A
    Glass refill, 22 A
    05
    Spherical dewar flask, 22 AL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 9 820,00 Kč
    9 820,00 Kč
    1 * 1 KS
       9 820,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-0735
    Model
    Kapacita
    Denní vypařování
    Ø hrdla
    Vnitřní výška
    Vnější průměr
    Celková výška
  • 478-4406
    Glass refill, 23 A
    Glass refill, 23 A
    06
    Spherical dewar flask, 23 AL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 12 940,00 Kč
    12 940,00 Kč
    1 * 1 KS
       12 940,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4406
    Model
    Kapacita
    Denní vypařování
    Ø hrdla
    Vnitřní výška
    Vnější průměr
    Celková výška
  • 478-4408
    Glass refill, 24 A
    Glass refill, 24 A
    07
    Spherical dewar flask, 24 AL
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 18 740,00 Kč
    18 740,00 Kč
    1 * 1 KS
       18 740,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    478-4408
    Model
    Kapacita
    Denní vypařování
    Ø hrdla
    Vnitřní výška
    Vnější průměr
    Celková výška
LIDA
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Dostupnost
    Price
  • 01
    Lid for spherical Dewar flask, 22-23 AL (neck-Ø: 60 mm)
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 020,00 Kč
    1 020,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 020,00 Kč