ContactUsLinkComponent
Rotors for Pico™ and Fresco™ centrifuges
undefined
Rotors for Pico™ and Fresco™ centrifuges
  • Catalog No:
  • 521-1108
  • 521-1109
  • 521-2153
  • 521-1105
  • 521-1104
  • 521-1106
  • 521-1107
  • Maximální Ø zkumavek/trubek/hadiček (mm):
  • 6 mm
  • 17 mm
  • 11 mm
  • 11 mm
  • 7 mm
  • 6 mm
  • Poloměr:
  • 85 mm
  • 70 mm
  • 42 mm
  • 86 mm
  • 85 mm
  • 79 mm
  • 66 mm
  • Maximální relativní zrychlení:
  • 16800×g
  • 17100×g
  • 20326×g
  • 21100×g
  • 20800×g
  • 19300×g
  • 16200×g
  • Maximální rychlost:
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
  • 14800 min⁻¹
Frequently Bought Together