VWR®, Mikrocentrifuga, MiniArray
Dodavatel: VWR Collection
Certifikáty
O tomto produktu
Ideální pro sušení sklíček k mikroskopu. Lze ji také použít v chladných prostorech.
- Tichý, kompaktní design
- Dvě sklíčka zaschnou za pouhých 10 sekund bez potřísnění
- Opakovaně použitelné kazety zachycují kapalinu ze sklíčka během odstřeďování
Při zavření víka rotor rychle dosahuje maximálních otáček. Stisknutím tlačítka se rotor zastaví a otevře se víko. Zařízení lze zapnout a vypnout také vypínačem, který je na zadní straně jednotky.
Ordering information: MiniArray dodávané s rotorem a dvěma posuvnými kazetami.
Specifikace
- Catalog No:
- 521-2849
- Model:
- MiniArray
- Maximální kapacita:
- 2 standardní mikroskopická sklíčka
- Maximální rychlost:
- 4000 min⁻¹
- Maximální relativní zrychlení:
- 1216 ×g
- Úroveň hluku:
- 57 dB(A)
- Š×H×V:
- 132×155×110 mm