ContactUsLinkComponent
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Supplier:  HAEP LABOR
Certificates
undefined
Multifunctional cooling thermoshakers, MKR 13 and MKR 23
Supplier:  HAEP LABOR
Specifications
  • Catalog No:
  • HAEP980123003
  • Model:
  • MKR 13
  • Třepání:
  • Orbital
  • Přesnost inkubace:
  • ±0,1
  • Rozsah ovládání teploty:
  • 16 below ambient to +100 °C
  • Nastavení teploty:
  • −10...+105 °C
  • Rychlost zahřátí:
  • 6 °C/min
  • Rychlost chlazení:
  • 12,0 °C/min
  • Síla ohřevu:
  • 130 W
  • Š×H×V:
  • 220×330×144 mm
  • Hmotnost:
  • 9 kg
  • Oběh:
  • 3 mm
  • Počet bloků:
  • 1
  • Rozsah míchací rychlosti:
  • 200 - 1500 min⁻¹