ContactUsLinkComponent
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Katalogové číslo 460-0099
Dodavatel:  EPPENDORF
undefined
Blocks for cooling/heating microtube dry blocks, ThermoStat plus
Katalogové číslo 460-0099
Dodavatel:  EPPENDORF
Specifikace
  • Popis:
    Interchangeable thermoblock for 4 Eppendorf DualChip slides, with clamping plate
  • Sekvence:
    006
  • Max. otáčky:
    1400 min-1
  • Bal.:
    1
  • Určeno pro:
    70 °C max