ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, Polywipe-C
Cleanroom wipes, Polywipe-C
Supplier:  CONTEC
Certificates
undefined
Cleanroom wipes, Polywipe-C
Supplier:  CONTEC
Specifications
  • Catalog No:
  • CONTPC-1212
  • Základní hmostnost:
  • 116 g/m²
  • Savost - vnější:
  • 292 ml/m²
  • Savost - vnitřní:
  • 2,6 ml/g
  • Absorbance - rychlost:
  • 1 s
  • Extrakty - za použití deionizované vody:
  • 0,006 g/m²
  • Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
  • 0,011 g/m²
  • Vlákna (>100 µm):
  • 5,4×10³/m²
  • Generace částic (>=0.5 µm):
  • 3,7 × 10⁶/m²
  • Ionty - chlór:
  • 0,105 ppm
  • Ionty - sodík:
  • 0,386 ppm