Ubrousky do čistých prostor, Vectra® AlphaSorb® 10 a AlphaSorb® 10
Supplier: Texwipe
Certificates
About this item
Tyto dvojvrstvé polyesterové ubrousky ze 100% nepřetržitého vlákna nabízí vysokou sorpční schopnost.
- všechny čtyři rohy jsou tepelně spojené a tvoří hranici chránící částice a vlákna před jejich uvolněním
- ověřená čistota s velmi nízkou hladinou částic a extrahovatelných látek
- jedinečná 2 vrstvá struktura Pinsoniced pro prodlouženou trvanlivost
- ubrousky Vectra® AlphaSorb® 10 jsou zpracovány způsobem Vectra a ubrousky AlphaSorb® 10 jsou prány v čistých prostorech
Ideální pro použití v nejpřísnějších prostorech s klasifikovanou třídou čistoty, jako je výroba polovodičů a farmaceutická výroba. Jsou též vhodné pro kontrolu rozlití a běžné stírání v oblastech, kde kontrola kontaminace a vysoká sorpční síla jsou velmi důležité.
Vhodné pro použití ve třídě 1, ISO 3, M1.5 čistých prostor.
Packaging: Balení do čistých prostor - sáček odolný k rozpouštědlu v sáčku A.
Caution: Přesné údaje v době publikování, nejnovější výsledky testů a metod testování jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele.
Specifications
- Catalog No:
- 115-1788
- 115-0603
- Model:
- Vectra® AlphaSorb® 10
- AlphaSorb® 10
- Základní hmostnost:
- 185 g/m²
- 185 g/m²
- Savost:
- 540 ml/m²
- 540 ml/m²
- Absorbance - rychlost:
- 0,5 s
- 0,5 s
- Extrakty - za použití deionizované vody:
- 0,01 g/m²
- 0,01 g/m²
- Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
- 0,04 g/m²
- 0,04 g/m²
- Vlákna (>100 µm):
- 100/m²
- 100/m²
- Ionty - chlór:
- 0,008 ppm
- 0,008 ppm
- Ionty - sodík:
- 0,11 ppm
- 0,11 ppm