ContactUsLinkComponent
Ubrousky do čistých prostor, AlphaSorb® HC
Ubrousky do čistých prostor, AlphaSorb® HC
Dodavatel:  Texwipe
Certifikáty
undefined
Ubrousky do čistých prostor, AlphaSorb® HC
Dodavatel:  Texwipe
Certifikáty
Specifikace
  • Catalog No:
  • 115-0467
  • TEXWTX2409
  • 115-0307
  • Model:
  • AlphaSorb® HC
  • AlphaSorb® HC
  • AlphaSorb® HC
  • Základní hmostnost:
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • 240 g/m²
  • Savost:
  • 680 ml/m²
  • 680 ml/m²
  • 680 ml/m²
  • Absorbance - rychlost:
  • 1 s
  • 1 s
  • 1 s
  • Extrakty - za použití deionizované vody:
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • 0,01 g/m²
  • Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • 0,02 g/m²
  • Vlákna (>100 µm):
  • 500/m²
  • 500/m²
  • 500/m²
  • Tvorba částic (0,5 - 5 µm, pomocí ASTM E2090 Testu):
  • 2,5 × 10⁶/m²
  • 2,5 × 10⁶/m²
  • 2,5 × 10⁶/m²
  • Tvorba částic (5 - 100 µm, pomocí ASTM E2090 Testu):
  • 95000/m²
  • 95000/m²
  • 95000/m²
  • Ionty - chlór:
  • 0,02 ppm
  • 0,02 ppm
  • 0,02 ppm
  • Ionty - dusík:
  • 0,02 ppm
  • Ionty - sodík:
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
  • 0,05 ppm
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together