Ubrousky pro běžné aplikace, KIMTECH PURE*
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Ubrousky čistící KIMTECH PURE* jsou vyrobeny ze 100% panenského polypropylenu. Jsou odolné a absorbující, rychle a účinně stírají, mohou být opakovaně použity.
- Vysoce absorpční a velmi jemné na dotek
- Chemicky inertní - nerozpadnou se při používání s rozpouštědly
- Díky nízkému uvolňování vláken jsou vhodné pro kritické úkony
- Tkaný reliéfní vzor, který sebere a zadrží nečistoty, čímž urychluje a usnadňuje čištění
Roli lze použít společně s dávkovači 115-0045, 115-1533 nebo s 115-2038.
Barva: Bílá
Frequently Bought Together