ContactUsLinkComponent
Cleanroom wipes, Kimtech™ Pure W4
Cleanroom wipes, Kimtech™ Pure W4
Dodavatel:  KIMBERLY CLARK
Certifikáty
undefined
Cleanroom wipes, Kimtech™ Pure W4
Dodavatel:  KIMBERLY CLARK
Certifikáty
Specifikace
  • Catalog No:
  • 115-2163
  • 115-1277
  • Savost:
  • 445 ml/m²
  • 445 ml/m²
  • Absorbance - rychlost:
  • 1,4 s
  • 1,4 s
  • Extrakty - za použití izopropylalkoholu:
  • 1,27%
  • 1,27%
  • Vlákna (>100 µm):
  • 6,3×10³/m²
  • 6,3×10³/m²
  • Tvorba částic (>=0.5 µm, pomocí dvojsměrného třepacího testu):
  • 13 × 10³/cm²
  • 13 × 10³/cm²
  • Ionty - chlór:
  • 36 ppm
  • 36 ppm
  • Ionty - dusík:
  • 5,3 ppm
  • 5,3 ppm
  • Ionty - sodík:
  • 87,9 ppm
  • 87,9 ppm