Orders LinkContactUsLinkComponent
Scintillation vials
Scintillation vials
Dodavatel:   KARTELL
Scintillation vials
Dodavatel:  KARTELL
Certifikáty
Scintillation vials
Scintillation vials
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
HDPE, translucent. Compatible with all scintillation counters. A special screw cap ensures leakproof handling.
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Ø×H
    Čepice součástí
    Dostupnost
    Price
  • 01
    4,00 ml
    13,7×53,1 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 4 750,00 Kč
    4 750,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       4 750,00 Kč
  • 02
    20,00 ml
    26,5×58,5 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 4 700,00 Kč
    4 700,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       4 700,00 Kč