Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage vials, Nunc™
Storage vials, Nunc™
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Storage vials, Nunc™
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
Storage vials, Nunc™
1 Dostupných variant níže
Výprodej na omezený čas
Vybrané položky jsou momentálně ve výprodeji
Product Details & Documents
High purity PPCO (PP copolymer) vial, PE screw cap. Excellent for centrifugation and storage of PCR reagents, restriction enzymes and other diagnostic and biochemical reagents or samples. Available in 0,5 and 2,0 ml sizes with frosted writing area; furthermore 2,0 ml size have graduations at 0,5 and 1,0 ml.
  • Leakproof screw closure even without an O-ring
  • One full turn removes the closure, giving easy access to contents
Can be centrifuged to a max. of 13000×g.
Can be used from −40 to +95 °C.
Can be used from -40 to +95 °C.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 391-8348
  • 391-7589
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • NAR Certificate of Retirement
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Kapacita
    Ø×H
    Čepice součástí
    Dostupnost
    Price
  • 0,50 ml
    13×49 mm
    Ano
    Discontinued
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-8348
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • 2,00 ml
    13×49 mm
    Ano
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 8 680,00 Kč
    8 680,00 Kč
    Akce
    Platné do 30/06/2026
    AkcePlatné do 30/06/2026
    1 * 500 KS
       8 680,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-7589
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    NAR Certificate of Retirement
      Low Manufacturing Impact