VWR® ND8, Vialky šroubovací
LAPH11090259
- Čepice součástí:Ne
- Ø×H:11,6×32 mm
- Kapacita:1,50 ml
- Barva:Hnědá
- Popis:Lahvičky
- Sekvence:03
- Bal.:100
Vialky jsou nečastěji využívány se zařízeními následujících značek: Beckman, CTC, Gilson, Knauer, Shimadzu, Spark, Varian, VWR®/Hitachi, etc.
- standardní vialky pro GC a HPLC
- velice vhodné pro zařízení VWR®/Hitachi
- široká nabídka mikroinsertů
- vialky a uzávěry lze pořídit také v sadách 2 v 1
- Small opening requires micro-inserts with a diameter of 5 mm
- k dispozici jsou také mikroinserty s plochým dnem
: 1,5 ml skleněná vialka šroubovací (11,6x32 mm), černé PP šroubovací uzávěry s 5,5 mm otvorem uprostřed a septem.