Orders LinkContactUsLinkComponent
Shell/neckless vials, Chromacol™
 :   CHROMACOL
Shell/neckless vials, Chromacol™
 :  CHROMACOL
Shell/neckless vials, Chromacol™
Shell/neckless vials, Chromacol™
These vials are made from superiour quality 1st hydrolytic class glass (Type 1).
PE cap with starburst center design eases syringe needle penetration.
Product Family Options
With closures
  • Sekvence
    Popis
    Kapacita
    Základna
    Ø×H
    Materiál
    Barva
    Čepice součástí
    Materiál uzávěru
  • 04
    Shell/neckless vial
    4,00 ml
    Flat bottom
    15×46 mm
    Sklo
    Průhledná
    Ano
    PE
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS
Without closures
  • Sekvence
    Popis
    Kapacita
    Základna
    Ø×H
    Materiál
    Barva
    Čepice součástí
    Materiál uzávěru
  • 06
    Shell/neckless vial
    1,00 ml
    Flat bottom
    8×40 mm
    Sklo
    Průhledná
    Ne
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 3 720,00 Kč
    3 720,00 Kč
    1 * 500 KS
       3 720,00 Kč