ContactUsLinkComponent
VWR® ND13, Uzávěry šroubovací PP s 8,5 mm otvorem uprostřed a septem
VWR® ND13, Uzávěry šroubovací PP s 8,5 mm otvorem uprostřed a septem
Katalogové číslo 548-3054
Dodavatel:  LA PHA PACK
VWR® ND13, Uzávěry šroubovací PP s 8,5 mm otvorem uprostřed a septem
Katalogové číslo 548-3054
Dodavatel:  LA PHA PACK
Specifikace
  • Tvrdost:
    55° shore A
  • Septum:
    Silikon béžový/PTFE červený
  • Type:
    PP černý
  • Sekvence:
    05
  • Tloušťka:
    1,5 mm
  • Bal.:
    100