ContactUsLinkComponent
VWR®, Uzávěry krimovací hliníkové, ND20 s 10 mm otvorem uprostřed a septem
VWR®, Uzávěry krimovací hliníkové, ND20 s 10 mm otvorem uprostřed a septem
Catalog # 548-0587
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Uzávěry krimovací hliníkové, ND20 s 10 mm otvorem uprostřed a septem
Catalog # 548-0587
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Velikost víčka:
    ND20
  • Tvrdost:
    50° shore A
  • Septum:
    Silikonová hliníková stříbrná fólie
  • Type:
    Hliníkový s 10 mm otvorem uprostřed
  • Sekvence:
    10
  • Tloušťka:
    3,0 mm
  • Bal.:
    1.000