Snap caps
Blue 11 mm PE snap-cap with red PTFE/white silicone/red PTFE seal, 6 mm hole, 11-PSN(B)-TST1
Katalogové číslo 548-0266
Dodavatel: CHROMACOL
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Type:11-PSN(B)-TST1
- Popis:Blue 11 mm PE snap-cap with red PTFE/white silicone/red PTFE seal, 6 mm hole