Spojka hadicová
229-3311
: Brand
- Velikost hadice/trubice:6 - 9 mm ID
- Bal.:1
HDPE, průsvitná. Zabraňuje zpětnému toku. S FKM zpětnou klapkou nevhodná pro tlakové aplikace.
- dobrá chemická odolnost
- dobrá tepelná odolnost
- zužené konce zajišťují, že hadička pevně drží