Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying tubes, straight
Drying tubes, straight
130 mm, 13 mm
Katalogové číslo 201-9110
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Drying tubes, straight
Katalogové číslo 201-9110
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Drying tubes, straight
Drying tubes, straight
130 mm, 13 mm
Přejít na:
Price
258,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear. One bulb and glass tubing connection.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Documents
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    13 mm
  • Délka:
    130 mm