Orders LinkContactUsLinkComponent
Test and sample tubes
Test and sample tubes
Dodavatel:   Anicrin
Test and sample tubes
Dodavatel:  Anicrin
Certifikáty
Test and sample tubes
Test and sample tubes
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Clear PS or natural-coloured PP.
  • PS tubes: Non-autoclavable. Temperature resistant from −40 to +90 °C
  • PP tubes: Autoclavable up to 122 °C. Temperature resistant from −90 to +135 °C
  • Available with round or conical base
Precision moulded test tubes and sample tubes with round or conical base. Non sterile.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Kapacita
    Délka
    Ø vněj.
    Materiál
    Type
    Dostupnost
    Price
  • 5 ml
    75 mm
    12 mm
    PS
    Round bottom
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5.000 KS
    1 * 5.000 KS - 5 240,00 Kč
    5 240,00 Kč
    1 * 5.000 KS
       5 240,00 Kč
  • 11 ml
    100 mm
    16 mm
    PS
    Round bottom
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 4 200,00 Kč
    4 200,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       4 200,00 Kč
  • 10 ml
    100 mm
    16 mm
    PS
    Conical bottom
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 4 200,00 Kč
    4 200,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       4 200,00 Kč
  • 11 ml
    100 mm
    16 mm
    PP
    Round bottom
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2.000 KS
    1 * 2.000 KS - 4 200,00 Kč
    4 200,00 Kč
    1 * 2.000 KS
       4 200,00 Kč